Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methoxy-3-(methoxymethoxy)benzaldehyde ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

M3066-1G
TCIAM3066-1GEA 278 EUR InStock
TCIAM3066-1G
4-Methoxy-3-(methoxymethoxy)benzaldehyde ≥96.0% (par GC)
4-Methoxy-3-(methoxymethoxy)benzaldehyde


Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,20 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point de fusion: 32°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 5779-98-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité