Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

10-[2-(2-Methoxyethoxy)ethyl]-10H-phenothiazine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 10-(2-(2-Methoxyethoxy)ethyl)-10H-phenothiazine, MEEPT

M3068-10G
TCIAM3068-10GEA 263 EUR InStock
TCIAM3068-10G
10-[2-(2-Methoxyethoxy)ethyl]-10H-phenothiazine ≥98.0% (par GC)
10-[2-(2-Methoxyethoxy)ethyl]-10H-phenothiazine


Formule: C₁₇H₁₉NO₂S
MW: 301,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD31618147
Numéro CAS: 2098786-35-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1761b30c11220eac2ddc7330786e0310d471319e&vid=1761b30c11220eac2ddc7330786e0310d471319e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité