Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

M3077-1G
TCIAM3077-1GEA 181 EUR InStock
TCIAM3077-1G
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbohydrazide


Formule: C₄H₆N₄OS
MW: 158,18 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052212
Numéro CAS: 75423-15-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité