Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

trans,trans-4-Methoxy-4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (Trans,trans)-4-methoxy-4'-propyl-1,1'-bi(cyclohexane), trans,trans-4-Methoxy-4'-propyl-1,1'-bicyclohexane

M3140-5G
TCIAM3140-5GEA 115 EUR InStock
TCIAM3140-5G
trans,trans-4-Methoxy-4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl ≥98.0% (par GC)
trans,trans-4-Methoxy-4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl


Formule: C₁₆H₃₀O
MW: 238,42 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Point de fusion: 9°C
Numéro MDL: MFCD12761281
Numéro CAS: 97398-80-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité