Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl 3-(Diethylamino)propionate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(Diethylamino)propionic acid methyl ester, 3-(Diethylamino)propanoic acid methyl ester, Methyl N,N-Diethyl-beta-alaninate, Methyl 3-(Diethylamino)propanoate

M3150-5G
TCIAM3150-5GEA 95.7 EUR InStock
TCIAM3150-5G
Methyl 3-(Diethylamino)propionate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Methyl 3-(Diethylamino)propionate


Formule: C₈H₁₇NO₂
MW: 159,23 g/mol
Point d'ébullition: 81°C
Numéro MDL: MFCD08234499
Numéro CAS: 5351-01-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité