Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Methyl-2-(p-tolylamino)benzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

M3165-1G
TCIAM3165-1GEA 117 EUR InStock
TCIAM3165-1G
5-Methyl-2-(p-tolylamino)benzoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Methyl-2-(p-tolylamino)benzoic acid


Formule: C₁₅H₁₅NO₂
MW: 241,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD19497412
Numéro CAS: 24173-43-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité