Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Methyl-7H-purin-6-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N6-Methyladenine, 6-Methylaminopurine

M3166-1G
TCIAM3166-1GEA 147 EUR InStock
TCIAM3166-1G
N-Methyl-7H-purin-6-amine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Methyl-7H-purin-6-amine


Formule: C₆H₇N₅
MW: 149,16 g/mol
Point de fusion: 308°C
Numéro MDL: MFCD00075820
Numéro CAS: 443-72-1
EINECS: 207-137-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité