Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

MANT-M3GN2-DNP ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: MM3D

M3174-1MG
TCIAM3174-1MGEA 911 EUR InStock
TCIAM3174-1MG
MANT-M3GN2-DNP ≥98.0% (par HPLC)
MANT-M3GN2-DNP


Formule: C₅₁H₇₅N₇O₃₀
MW: 1266,18 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 2170307-25-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité