Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

M3183-25G
TCIAM3183-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAM3183-25G
4,4'-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4,4'-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline)


Formule: C₂₁H₂₈Cl₂N₂
MW: 379,3664 g/mol
Numéro MDL: MFCD00071551
Numéro CAS: 106246-33-7
EINECS: 402-130-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité