Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Methylpyridinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

M3199-5G
TCIAM3199-5GEA 140 EUR InStock
TCIAM3199-5G
1-Methylpyridinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Methylpyridinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide


Formule: C₈H₈F₆N₂O₄S₂
MW: 374,27 g/mol
Numéro CAS: 742086-10-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité