Methyl 2-Amino-5-dodecylbenzoate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-dodecylbenzoic acid methyl ester
M3234-1G
TCIAM3234-1GEA 137 EUR InStock
TCIAM3234-1G
Methyl 2-Amino-5-dodecylbenzoate ≥96.0% (par GC)
Methyl 2-Amino-5-dodecylbenzoate
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18cfa2661ffaf8edf7a47beb8957e6b48823b3e1&vid=de1f6ec1075748f9d5714d1911fc1eca694c18ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité