Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methylamine trifluoroacetate ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methylammonium trifluoroacetate, Aminomethane trifluoroacetate, Methanamine trifluoroacetate

M3238-5G
TCIAM3238-5GEA 71.5 EUR InStock
TCIAM3238-5G
Methylamine trifluoroacetate ≥98.0% (sur base azote total)
Methylamine trifluoroacetate


Formule: CH₅N·C₂HF₃O₂
MW: 145,08 g/mol
Numéro CAS: 107326-29-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité