Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

S-Methyl Thiopropionate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Thiopropionic acid S-Methyl ester, S-Methyl Propanethioate

M3279-25G
TCIAM3279-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAM3279-25G
S-Methyl Thiopropionate ≥98.0% (par GC)
S-Methyl Thiopropionate


Formule: C₄H₈OS
MW: 104,17 g/mol
Point d'ébullition: 119°C
Numéro MDL: MFCD00040063
Numéro CAS: 5925-75-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité