Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium-1-naphthaleneacetate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

N0006-25G
TCIAN0006-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAN0006-25G
Potassium-1-naphthaleneacetate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Potassium-1-naphthaleneacetate


Formule: C₁₂H₁₀O₂
Numéro MDL: MFCD00067168
Numéro CAS: 15165-79-4
EINECS: 239-220-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) 99.0 to 101.0 %
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 2.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité