Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Disodium-1,6-naphthalenedisulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

N0011-1G
TCIAN0011-1GEA 165 EUR InStock
TCIAN0011-1G
Disodium-1,6-naphthalenedisulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Disodium-1,6-naphthalenedisulphonate


Formule: C₁₀H₈O₆S₂
MW: 332,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021522
Numéro CAS: 1655-43-2
EINECS: 216-734-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4f1caf2563cddfc62c39ab2844d79cecf56659e&vid=d4f1caf2563cddfc62c39ab2844d79cecf56659e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité