Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nitrométhane ≥98.0% (par GC) pour spectrophotométrie

Fournisseur: TCI
Attention

N0019-100ML
TCIAN0019-100MLEA 40.7 EUR InStock
TCIAN0019-100ML
Nitrométhane ≥98.0% (par GC) pour spectrophotométrie
Nitrométhane


Formule: CH₃NO₂
Point d'ébullition: 101°C
Point de fusion: -29°C
Densité: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007400
Numéro CAS: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
ONU: 1261
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06611
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=060d9e56e20cdf60744a25da8551367d47baf7f6&vid=83978bea00410fd590104763fd9c8c0b159bba18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Absorbance (380nm) max. 1.000
Absorbance (390nm) max. 0.400
Absorbance (400nm) max. 0.150

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité