Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Naphthohydroxamic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Hydroxynaphthalene-1-carboxamide, N-Hydroxy-1-naphthamide

N0023-1G
TCIAN0023-1GEA 222 EUR InStock
TCIAN0023-1G
1-Naphthohydroxamic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Naphthohydroxamic acid


Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059546
Numéro CAS: 6953-61-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité