Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dipotassium-2-naphthol-6,8-disulphonate hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Naphthol-6,8-disulphonic acid Dipotassium salt, Dipotassium 7-Hydroxy-1,3-naphthalenedisulphonate, 7-Hydroxy-1,3-naphthalenedisulphonic acid Dipotassium salt, G acid Dipotassium salt

N0030-25G
TCIAN0030-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAN0030-25G
Dipotassium-2-naphthol-6,8-disulphonate hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Dipotassium-2-naphthol-6,8-disulphonate hydrate


Formule: C₁₀H₈O₇S₂
MW: 380,47 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066361
Numéro CAS: 842-18-2
EINECS: 212-672-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 15.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité