Sodium-2-naphthol-7-sulphonate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Naphthol-7-sulphonic acid Sodium Salt, F acid Sodium Salt, Cassella's acid Sodium Salt, Sodium 2-naphthol-7-sulphonate, 7-Hydroxy-2-naphthalenesulphonic acid Sodium Salt, Sodium 7-Hydroxy-2-naphthalenesulphonate
N0036-25G
TCIAN0036-25GEA 66 EUR InStock
TCIAN0036-25G
Sodium-2-naphthol-7-sulphonate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-2-naphthol-7-sulphonate hydrate
Formule: C₁₀H₈O₄S
MW: 246.21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021625
Numéro CAS: 135-55-7
EINECS: 205-200-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18f9bf747d9e19ead52be22c77ec338679a25594&vid=18f9bf747d9e19ead52be22c77ec338679a25594&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) (after deduct NaCl content)
Water max. 8.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité