Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

β-Naphthol violet

Fournisseur: TCI

N0037-1G
TCIAN0037-1GEA 22 EUR InStock
TCIAN0037-1G
β-Naphthol violet
beta-Naphthol violet


Formule: C₁₆H₁₁N₃O₉S₂
Numéro MDL: MFCD00021457
Numéro CAS: 7143-21-7
EINECS: 230-443-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Lambda max. 508.0 to 511.0nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 520 (5mg/L, H2O, 508.0 to 511.0nm)
Drying loss max. 10.0 %
Sensitiveness to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité