Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Naphtonitrile ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Cyanonaphthalene, Naphthalene-1-carbonitrile

N0038-25G
TCIAN0038-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAN0038-25G
1-Naphtonitrile ≥95.0% (par GC)
1-Naphtonitrile


Formule: C₁₁H₇N
MW: 153,18 g/mol
Point d'ébullition: 299°C
Numéro MDL: MFCD00003866
Numéro CAS: 86-53-3
EINECS: 201-679-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63e420d12f3f9e1143a0aa72461946edcb18f5de&vid=63e420d12f3f9e1143a0aa72461946edcb18f5de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Freezing point 30.0 to 36.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité