Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 1-naphtyloxyacétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Naphthalen-1-yloxy)acetic acid

N0046-10G
TCIAN0046-10GEA 370 EUR InStock
TCIAN0046-10G
Acide 1-naphtyloxyacétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 1-naphtyloxyacétique


Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003927
Numéro CAS: 2976-75-2
EINECS: 221-023-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50a9c0507daba4aff9f644e4528d0aef68c8a166&vid=50a9c0507daba4aff9f644e4528d0aef68c8a166&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité