Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 2-naphtoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

N0048-25G
TCIAN0048-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAN0048-25G
Chlorure de 2-naphtoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2-naphtoyle


Formule: C₁₁H₇ClO
Point d'ébullition: 306°C
Point de fusion: 49…52 °C
Numéro MDL: MFCD00004093
Numéro CAS: 2243-83-6
EINECS: 218-822-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9db9ff4aae0a55a904e03bcdcc6a5baf202db4c5&vid=9db9ff4aae0a55a904e03bcdcc6a5baf202db4c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité