Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Naphthoyl cyanide ≥98.0% (par GC, azote total)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Naphthalenecarbonyl Cyanide

N0049-5G
TCIAN0049-5GEA 145 EUR InStock
TCIAN0049-5G
1-Naphthoyl cyanide ≥98.0% (par GC, azote total)
1-Naphthoyl cyanide


Formule: C₁₂H₇NO
MW: 181,19 g/mol
Point d'ébullition: 182°C
Numéro MDL: MFCD00060239
Numéro CAS: 14271-86-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité