1-Naphtylamine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Naphthylammonium chloride
N0056-25G
TCIAN0056-25GEA 145 EUR InStock
TCIAN0056-25G
1-Naphtylamine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Naphtylamine chlorhydrate
Formule: C₁₀H₁₀ClN
Numéro MDL: MFCD00036370
Numéro CAS: 552-46-5
EINECS: 209-014-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06398
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité