Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(1-Naphthyl)phthalamic acid ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Naptalam

N0067-10G
TCIAN0067-10GEA 207 EUR InStock
TCIAN0067-10G
N-(1-Naphthyl)phthalamic acid ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(1-Naphthyl)phthalamic acid


Formule: C₁₈H₁₃NO₃
MW: 291,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037725
Numéro CAS: 132-66-1
Merck Index: 14,06418
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité