Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole ≥99.0% (par HPLC, azote total) pour la spectrométrie à scintillation

Fournisseur: TCI
Synonyms: ANPO

N0068-1G
TCIAN0068-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAN0068-1G
2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole ≥99.0% (par HPLC, azote total) pour la spectrométrie à scintillation
2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole


Formule: C₁₉H₁₃NO
MW: 271,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019714
Numéro CAS: 846-63-9
EINECS: 212-689-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité