Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Naringin ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

N0073-25G
TCIAN0073-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAN0073-25G
Naringin ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Naringin


Formule: C₂₇H₃₂O₁₄
Numéro MDL: MFCD00148888
Numéro CAS: 10236-47-2
EINECS: 233-566-4
Merck Index: 14,06425
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -75.0 to -92.0 deg (C=2, EtOH)
Water 4.0 to 9.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité