Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nicotine bi-L-(+)-tartrate dihydrate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Nicotine ditartrate dihydrate, (S)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine Bi-L-(+)-tartrate

N0080-25G
TCIAN0080-25GEA 447 EUR InStock
TCIAN0080-25G
Nicotine bi-L-(+)-tartrate dihydrate ≥98.0% (par HPLC)
Nicotine bi-L-(+)-tartrate dihydrate


Formule: C₁₀H₁₄N₂·2C₄H₆O₆·2H₂O
MW: 462,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00150899
Numéro CAS: 6019-06-3
ONU: 1659
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06524
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9d0e05c03a22b731292ddc7af013240fc32a77b&vid=0dcd53a28255683f103236ad6cec7cfc158389aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) 98.0 to 102.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +23.0 to +27.0 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité