Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nicotinate de butyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Nicotinic acid butyl ester, Butyl 3-pyridinecarboxylate, n-Butyl nicotinate

N0084-25G
TCIAN0084-25GEA 123 EUR InStock
TCIAN0084-25G
Nicotinate de butyle ≥98.0% (par GC)
Nicotinate de butyle


Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Point d'ébullition: 252°C
Numéro MDL: MFCD00006390
Numéro CAS: 6938-06-3
EINECS: 230-064-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13328e87a7ba519b9a3b96bc28be2a3e2873e528&vid=13328e87a7ba519b9a3b96bc28be2a3e2873e528&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité