Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Nitroaniline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

N0120-25G
TCIAN0120-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAN0120-25G
3-Nitroaniline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Nitroaniline hydrochloride


Formule: C₆H₇ClN₂O₂
MW: 174,5900 g/mol
Numéro MDL: MFCD00050693
Numéro CAS: 33240-96-9
EINECS: 251-421-3
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e338acb337dbfddbfe3e3a264f60755dbd99095&vid=5e338acb337dbfddbfe3e3a264f60755dbd99095&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité