Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitroaniline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

N0121-25G
TCIAN0121-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAN0121-25G
2-Nitroaniline hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Nitroaniline hydrochloride


Formule: C₆H₇ClN₂O₂
Numéro MDL: MFCD00060216
Numéro CAS: 15873-52-6
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=964386c318cff6d85508478bd0476914a3fe2403&vid=964386c318cff6d85508478bd0476914a3fe2403&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité