syn-3-Nitrobenzaldoxime ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0132-25G
TCIAN0132-25GEA 125 EUR InStock
TCIAN0132-25G
syn-3-Nitrobenzaldoxime ≥98.0% (par GC)
syn-3-Nitrobenzaldoxime
Formule: C₇H₆N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00007275
Numéro CAS: 3717-29-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 122.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité