Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

N0137-25G
TCIAN0137-25GEA 124 EUR InStock
TCIAN0137-25G
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate


Formule: C₆H₄BF₄N₃O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012005
Numéro CAS: 456-27-9
EINECS: 207-261-1
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité