Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Nitrobenzohydrazide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Nitrobenzoic hydrazide

N0147-5G
TCIAN0147-5GEA 36.3 EUR InStock
TCIAN0147-5G
3-Nitrobenzohydrazide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Nitrobenzohydrazide


Formule: C₇H₇N₃O₃
MW: 181,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017059
Numéro CAS: 618-94-0
EINECS: 210-572-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=985b01bc28b0396cb8ee08390ebcb39b0b82523c&vid=985b01bc28b0396cb8ee08390ebcb39b0b82523c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité