Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitrobenzohydrazide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Nitrobenzoic hydrazide

N0148-25G
TCIAN0148-25GEA 125 EUR InStock
TCIAN0148-25G
2-Nitrobenzohydrazide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Nitrobenzohydrazide


Formule: C₇H₇N₃O₃
MW: 181,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007598
Numéro CAS: 606-26-8
EINECS: 210-110-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c3ca7658f3d2f5c205acd4ba50fbfed3481f93f&vid=5c3ca7658f3d2f5c205acd4ba50fbfed3481f93f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 123.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité