Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitrobenzohydrazide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Nitrobenzoic hydrazide

N0149-25G
TCIAN0149-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAN0149-25G
4-Nitrobenzohydrazide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Nitrobenzohydrazide


Formule: C₇H₇N₃O₃
MW: 181,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007604
Numéro CAS: 636-97-5
EINECS: 211-271-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Acetic acid almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité