Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitrobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 2-nitrobenzoate, 2-Nitrobenzoic acid emthyl ester

N0158-25G
TCIAN0158-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAN0158-25G
2-Nitrobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
2-Nitrobenzoate de méthyle


Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point d'ébullition: 275°C
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1,289 g/cm³ (16 °C)
Numéro MDL: MFCD00007136
Numéro CAS: 606-27-9
EINECS: 210-111-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6424f959f455d2ba0f69381eba143c4de2f060c9&vid=6424f959f455d2ba0f69381eba143c4de2f060c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité