Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitrobenzoic acid potassium salt ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

N0160-25G
TCIAN0160-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAN0160-25G
4-Nitrobenzoic acid potassium salt ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Nitrobenzoic acid potassium salt


Formule: C₇H₅NO₄
Numéro MDL: MFCD00070536
Numéro CAS: 15922-01-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=311204bad39dac3c781af4369f60e856ee23d605&vid=311204bad39dac3c781af4369f60e856ee23d605&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité