Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitrophénol 0,25% dans l'eau pour détermination du pH

Fournisseur: TCI

N0161-500ML
TCIAN0161-500MLEA 84.7 EUR InStock
TCIAN0161-500ML
4-Nitrophénol 0,25% dans l'eau pour détermination du pH
4-Nitrophénol


Formule: C₆H₅NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007331
Numéro CAS: 100-02-7
EINECS: 202-811-7
Merck Index: 14,06620
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bdea5b355593d027e036bba08dfb3b8e4a2b90d&vid=fde5782f7c509e3f36258b9e3c8e8d274870ebb5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Transition interval (pH) (very pale yellow)4.8 to 7.6 (yellow)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité