1,5-Diisocyanatonaphthalene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
N0168-25G
TCIAN0168-25GEA 106 EUR InStock
TCIAN0168-25G
1,5-Diisocyanatonaphthalene ≥98.0% (par GC)
1,5-Diisocyanatonaphthalene
Formule: C₁₂H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 183°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 3173-72-6
EINECS: 221-641-4
ONU: 2206
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d1e4f75af975fecbee89d7fbdd78a0a68890dc7&vid=4d1e4f75af975fecbee89d7fbdd78a0a68890dc7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité