Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Nitrobenzonitrile ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

N0170-25G
TCIAN0170-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAN0170-25G
3-Nitrobenzonitrile ≥99.0% (par GC)
3-Nitrobenzonitrile


Formule: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,12 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Point de fusion: 110 °C
Densité: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007194
Numéro CAS: 619-24-9
EINECS: 210-587-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité