Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Nitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: o-Nitrobenzonitrile

N0171-5G
TCIAN0171-5GEA 26.4 EUR InStock
TCIAN0171-5G
2-Nitrobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Nitrobenzonitrile


Formule: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,12 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007044
Numéro CAS: 612-24-8
EINECS: 210-301-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a322da797e2c8ea924df3f9929386a56ada6c1a1&vid=1095ea226b64b86a8dbd13dec8220e16bf07d86b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 111.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité