Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diméthyl-4-[(E)-(3-nitrophényl)diazényl]aniline ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Dimethylamino-3'-nitroazobenzene

N0191-25G
TCIAN0191-25GEA 351 EUR InStock
TCIAN0191-25G
N,N-Diméthyl-4-[(E)-(3-nitrophényl)diazényl]aniline ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-Diméthyl-4-[(E)-(3-nitrophényl)diazényl]aniline


Formule: C₁₄H₁₄N₄O₂
MW: 270,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059825
Numéro CAS: 3837-55-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Red powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité