Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Nitroguaiacol sodium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

N0205-25G
TCIAN0205-25GEA 146 EUR InStock
TCIAN0205-25G
5-Nitroguaiacol sodium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Nitroguaiacol sodium salt


Formule: C₇H₇NO₄
Numéro MDL: MFCD00070570
Numéro CAS: 67233-85-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark red to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité