5-Nitro-1,10-phénanthroline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N0214-1G
TCIAN0214-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAN0214-1G
5-Nitro-1,10-phénanthroline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Nitro-1,10-phénanthroline
Formule: C₁₂H₇N₃O₂
Point de fusion: 203 °C
Numéro MDL: MFCD00004981
Numéro CAS: 4199-88-6
EINECS: 224-097-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1517b27eff45e30d545b813d089146577fd85688&vid=1517b27eff45e30d545b813d089146577fd85688&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 203.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité