Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Nitrophenylhydrazine hydrochloride

N0231-25G
TCIAN0231-25GEA 235 EUR InStock
TCIAN0231-25G
(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(2-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride


Formule: C₆H₈ClN₃O₂
MW: 189,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060205
Numéro CAS: 6293-87-4
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité