Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2-Nitrophénoxy)acétyle chlorure ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

N0236-10G
TCIAN0236-10GEA 361 EUR InStock
TCIAN0236-10G
(2-Nitrophénoxy)acétyle chlorure ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
(2-Nitrophénoxy)acétyle chlorure


Formule: C₈H₆ClNO₄
MW: 215,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059822
Numéro CAS: 20142-87-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
Solubility in hot Toluene very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité