Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-2-Nitrophenylsulphenyl-L-isoleucine dicyclohexylammonium salt ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Nps-Ile-OH.DCHA, N-Nps-L-isoleucine Dicyclohexylammonium Salt, N-(2-Nitrophenylthio)-L-isoleucine Dicyclohexylammonium Salt

N0240-1G
TCIAN0240-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAN0240-1G
N-2-Nitrophenylsulphenyl-L-isoleucine dicyclohexylammonium salt ≥98.0% (par HPLC)
N-2-Nitrophenylsulphenyl-L-isoleucine dicyclohexylammonium salt


Formule: C₁₂H₁₆N₂O₄S
MW: 465,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038495
Numéro CAS: 10382-52-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -51.0 to -55.0 deg (C=2, MeOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité