Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Nonanone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

N0253-25ML
TCIAN0253-25MLEA 168 EUR InStock
TCIAN0253-25ML
3-Nonanone ≥97.0% (par GC)
3-Nonanone


Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Point de fusion: –8 °C
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 66°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009541
Numéro CAS: 925-78-0
EINECS: 213-125-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d103e44218e0b18315d408723cfc810eb2dad2a6&vid=d103e44218e0b18315d408723cfc810eb2dad2a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité